Merck
M4901
4-O-(2-O-Methyl-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
Synonim(y):
2′-O-Methyllactose, 2-Me-β-D-Gal-[1→4]-D-Glc
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.32
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)