Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
Informacje o tej pozycji
375,00 zł
product line
BioXtra
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 10%, clear, colorless | solubility - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| cation traces Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Fe: ≤0.001% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.01% Phosphorus (P) | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium malonate dibasic monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?