M4438
Anti-Munc-18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 67 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STXBP2(6813)
rat ... Stxbp1(25558) , Stxbp2(81804)
Immunogen
Postać fizyczna