Merck
M4421
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)pyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepin-4-ol N,N-dimethylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2=C(OC(=O)N(C)C)c3cccn3-c4ccccc4S2
Działania biochem./fizjol.
Specific ligand for mitochondrial benzodiazepine receptors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Fiorini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(10), 1427-1438 (1994-05-13)
A novel class of ligands specific for MBR receptors has been identified: 6-arylpyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepine derivatives. The majority of newly synthesized esters 37-64 as well as some intermediate ketones showed micro- or nanomolar affinity for [3H]PK 11195 binding inhibition. A SAR study