Merck
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Wzór liniowy:
C6H13O9PBa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
Klucz InChI
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1