Kluczowe dokumenty
M4039
Methyl 11-methyltridecanoate
Synonim(y):
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)