Kluczowe dokumenty
M3946
Anti-MNK1 antibody produced in rabbit
~1.4 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MAPK signal-integrating serine/threonine kinase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.4 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells transfected with human Mnk1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKNK1(8569)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie