M3893
L-α-Neopentylglycine
Synonim(y):
γ-Methyl-L-leucine, (S)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid, L-γ-Methylleucine
About This Item
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](N)(CC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)4-5(8)6(9)10/h5H,4,8H2,1-3H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
LPBSHGLDBQBSPI-YFKPBYRVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3