Merck
M3545
Sigma-Aldrich
Mastoparan from Polistes jadwagae
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H127N21O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1634.96
Kod UNSPSC:
41106300
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Mast cell degranulating peptide. Activates phospholipase A2; inhibits calmodulin. Cell permeable; stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Nakajima et al.
Peptides, 6 Suppl 3, 425-430 (1985-01-01)
In addition to wasp kinins, the wasp venom contains a series of hydrophobic peptides, mastoparans and chemotactic peptides as major peptidergic components. The first major component in the venom is mastoparam. The peptides in the mastoparan family are tetradecapeptide amides