M3387
N-Methyl-L-aspartic acid
Synonim(y):
(S)-2-(Methylamino)succinic acid
About This Item
Postać
powder
kolor
white
ciąg SMILES
CN[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
HOKKHZGPKSLGJE-VKHMYHEASA-N
informacje o genach
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3