Merck
M3318
Sigma-Aldrich
Anti-MiRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Kcne2, Anti-MinK-related Peptide 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
rat
metody
immunohistochemistry: suitable using rat ventricule
western blot: 1:200 using rat heart membranes and CHO transfected cells
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KCNE2(9992)
mouse ... Kcne2(246133)
rat ... Kcne2(171138)
Immunogen
peptide corresponding to amino acid residues 88-107 of rat MiRP1. This epitope is highly homologous in mouse, human, and rabbit, respectively, 18/20, 16/20, and 15/20 residues identical.
Postać fizyczna
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 0.025% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shawn M Lamothe et al.
The Journal of biological chemistry, 291(39), 20387-20401 (2016-08-10)
The human ether-a-go-go-related gene (hERG) encodes the pore-forming subunit of the rapidly activating delayed rectifier potassium channel (IKr), which is important for cardiac repolarization. Dysfunction of hERG causes long QT syndrome and sudden death, which occur in patients with cardiac