Merck
M3316
Sigma-Aldrich
Myoseverin B
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Bis(4-methoxybenzylamino)-9-cyclohexylpurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
H2O: insoluble
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CNc2nc(NCc3ccc(OC)cc3)c4ncn(C5CCCCC5)c4n2)cc1
InChI
1S/C27H32N6O2/c1-34-22-12-8-19(9-13-22)16-28-25-24-26(33(18-30-24)21-6-4-3-5-7-21)32-27(31-25)29-17-20-10-14-23(35-2)15-11-20/h8-15,18,21H,3-7,16-17H2,1-2H3,(H2,28,29,31,32)
Klucz InChI
ZUZXYJOSNSTJMU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor polimeryzacji tubuliny.
Myoseverin, nowa cząsteczka wiążąca mikrotubule, działa odwracalnie na proliferację mioblastów bez efektów cytotoksycznych wykazywanych przez cząsteczki zaburzające mikrotubule, takie jak taksol, winblastyna, nokodazol. Myoseverin może być skutecznie stosowany do hamowania wzrostu nowych naczyń krwionośnych poprzez hamowanie funkcji komórek śródbłonka i różnicowania komórek progenitorowych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)