Merck
M3270
8-Methoxy-3-nitro-2H-chromene
~99%
Synonim(y):
8-Methoxy-3-nitro-2H-1,2-benzopyran
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)