Merck
M2769
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide
Synonim(y):
N-Formylmethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
HCONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.07
Beilstein:
1098352
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup