Przejdź do
M2696
Metyrapone
≥98% (HPLC), glucocorticoid synthesis inhibitor, solid
Synonim(y):
2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, Metyrapone, Su-4885
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-206-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
163023
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Metyrapone, ≥98% (HPLC), solid
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
toxicology assay: suitable
mp
52-55 °C (lit.)
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
originator
Novartis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metyrapone is a glucocorticoid synthesis inhibitor; a standard in assessing adrenal gland function especially in response to stress, as well as pituitary gland function. In addition to acting as a glucocorticoid synthesis inhibitor, Metyrapone also inhibits cytochrome P450-mediated prostaglandin ω/ω-1 hydroxylase activity and impairs learning and memory. Data shows results in activation of the sleep EEG and a robust decrease in quantitative delta sleep.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9069T35771443001
Metyrapone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1443001
Metyrapone
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metyrapone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)