Merck
M2692
Sigma-Aldrich
MK-886 sodium salt hydrate
>98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[3-tert-Butylthio-1-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1H-indol-2-yl]-2,2-dimethylpropionic acid, sodium salt hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33NO2ClSNa · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.06 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>98% (HPLC)
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 32 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[Na+].CC(C)c1ccc2n(Cc3ccc(Cl)cc3)c(CC(C)(C)C([O-])=O)c(SC(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C27H34ClNO2S.Na.H2O/c1-17(2)19-10-13-22-21(14-19)24(32-26(3,4)5)23(15-27(6,7)25(30)31)29(22)16-18-8-11-20(28)12-9-18;;/h8-14,17H,15-16H2,1-7H3,(H,30,31);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
APMAGPLTTCSTMM-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Potent and specific inhibitor of leukotriene biosynthesis.
Cechy i korzyści
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chen-Hsuan Wang et al.
Brain research bulletin, 79(3-4), 169-176 (2009-05-12)
Molecules involved in self-protection of neurons against glucose/oxygen/serum deprivation (GOSD) were investigated. Trypan blue dye exclusion assay, Western blotting, ELISA, cytokine antibody array and chemical blocking assay were applied in the study. Results showed that early induction (at 6h of