Merck
M2640
Methoxyacetyl chloride
Synonim(y):
Methoxyacetic acid chloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.52
EC Number:
254-169-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1740244
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F
flash_point_c
28 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)