Merck
M2261
L-Mannonic acid γ-lactone
Synonim(y):
L-Mannono-1,4-lactone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)