Merck
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
Synonim(y):
Daunosamine β-methyl glycoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤10% inorganic salts
ciąg SMILES
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)