Merck
M2018
β-Melanocyte Stimulating Hormone porcine
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
β-MSH
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C98H138N26O29S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2176.37
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Melanocyte Stimulating Hormone porcine, ≥97% (HPLC)
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... POMC(396863)
Biochem/physiol Actions
Hormone that stimulates melanogenesis; facilitates learning and memory; affects inflammatory and immune responses and peripheral nerve regeneration
Stimulates melanogenesis; facilitates learning and memory; affects inflammatory and immune responses and peripheral nerve regeneration
Other Notes
Derived from β-lipotropin (37-58)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)