Merck
M1886
Methylenediphosphonic acid trisodium salt tetrahydrate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.01
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)