Merck
M1768
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
vial of 1.78 g (6 mmol)
Synonim(y):
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl) sulfone, MSNT
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
4328921
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
vial of 1.78 g (6 mmol)
mp
134-139 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
InChI key
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Application
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Packaging
Packaged under argon and sealed with PTFE-faced septum.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)