Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFeatures and Benefits
Poprawia morfologię plamki i wiązanie DNA do szkiełka, co skutkuje zwiększonym sygnałem hybrydyzacji.
Other Notes
Zoptymalizowany roztwór do nakrapiania do użytku ze szkiełkami powlekanymi SigmaScreen™ APS do mikromacierzy (kod produktu S9936).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions