Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~75 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human mucolipin-3
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MCOLN3(55283)
mouse ... Mcoln3(171166)
rat ... Mcoln3(308022)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1071-200UL | 04061838173201 |
| M1071-25UL | 04061838031648 |