Merck
M0900
Methyl 3-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-galactopyranoside
~99%
Synonim(y):
β-D-Gal-[1→3]-β-D-Gal-1→OMe
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.32
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]1O
assay
~99%
storage temp.
−20°C
Application
A model compound for the study of galactopyranans by NMR spectroscopy. Useful for specificity studies of antigalactopyranan monoclonal antibodies.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gorin, P.A.J.,
Carbohydrate Research, 101, 13-13 (1982)
An efficient, unambiguous synthesis of methyl 3-O-beta-D-galactopyranosyl-beta-D-galactopyranoside. Further studies on the specificity of antigalactopyranan monoclonal antibodies.
P Kovác et al.
Carbohydrate research, 142(1), 158-164 (1985-10-01)