Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł | |
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
954,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.346
bp
121-122 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
InChI key
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It is a derivatization agent in GC-MS technique used as an alternative to trifluoroacetyl anhydride (TFAA) for trifluoroacylating primary and secondary amines, and the hydroxyl group under mild non-acidic conditions.
Reagent for introducing trifluoroacetyl group. Suitable for the derivatization of alcohols, amines, amino acids, carbohydrates(mono-,di-,tri- and tetrasaccharides, carboxylic acids, hydroxyamines, 3-hydroxy-1-nitrosopyrrolidine, indolalkylamine, phenolalkylamines, pyridoxal (and other B6 vitamers), and thiols.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent |
| refractive index n20/D 1.346 | refractive index n20/D 1.384 | refractive index n20/D 1.346 (lit.) | refractive index n20/D 1.38 (lit.), n20/D 1.380 |
| density 1.547 g/mL at 25 °C | density 0.969 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.547 g/mL at 25 °C | density 1.075 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 121-122 °C (lit.) | bp 45-50 °C/14 mmHg (lit.) | bp 121-122 °C (lit.) | bp 130-132 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 65943-5ML | 04061832733791 |
| 65943-25ML | 04061837811173 |