Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2[CHOH]4C3H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol:water (9:1) solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?