kolor
light tan
mp
151-156 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C8H7NO3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3