Merck
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)