Przejdź do
M061030
Phosphate-ON Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
Phosphate-ON amidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H62N7O11P
Masa cząsteczkowa:
956.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)NCCCNC(=O)C[C@@H](CC#N)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C49H62N7O11P/c1-33(2)56(34(3)4)68(64-28-11-24-50)67-41(23-25-51)29-44(57)52-26-12-27-53-48(60)66-42-30-45(55-31-35(5)46(58)54-47(55)59)65-43(42)32-63-49(36-13-9-8-10-14-36,37-15-19-39(61-6)20-16-37)38-17-21-40(62-7)22-18-38/h8-10,13-22,31,33-34,41-43,45H,11-12,23,26-30,32H2,1-7H3,(H,52,57)(H,53,60)(H,54,58,59)/t41-,42+,43-,45-,68?/m1/s1
InChI key
MCGIOYZUTKDSIL-NNUNARBDSA-N
Legal Information
This product is covered under US Patent Number 7,276,598
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M061080M061040773948
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for MerMade
description
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
assay
99.9% trace metals basis
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
-
compatibility
configured for ABI
compatibility
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
compatibility
configured for MerMade
compatibility
-
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate-ON Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)