Merck
M0377
Methylguanidine hydrochloride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHC(=NH)NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.56
EC Number:
245-147-3
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H
InChI key
VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)