Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12171500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
Quality Level
General description
Wektor ekspresyjny Director-Ready� pc-myc-CMV2 jest pozbawiony fosforylacji po trawieniu Hind III/Bgl II i jest gotowy do użycia z uniwersalnym systemem klonowania Director. pc-myc-CMV2 służy do przejściowej, cytoplazmatycznej ekspresji N-końcowych białek fuzyjnych c-myc w komórkach ssaków.
Legal Information
Director-Ready is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pc-myc-CMV-2 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L8663-1UG | 04061832744544 |