Przejdź do
L8411
Ultima Gold XR LSC Cocktail
For aqueous samples
Synonim(y):
Liquid Scintillation Counting, Scintillation Cocktail
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 x 5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8940,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
8940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
composition
bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, 3-7 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene , 45-70 % (w/w) , 3,6-dimethyloct-4-yne-3,6-diol , 3-7 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate , 3-7 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Triethylphosphate, 3-7 % (w/w)
color
clear light yellow
pH
6.3 (20 °C)
bp
290 °C/1,013 hPa
mp
-30 °C
density
0.960 g/cm3
suitability
suitable for (suitable for use as a liquid scintillation cocktail for aqueous samples)
General description
Ultima Gold XR LSC Cocktail is a safer line of liquid scintillation cocktails (LSC) designed for a wide range of aqueous solutions. Liquid scintillation counting in radionuclide metrology involves preparing samples which are emulsions of aqueous radioactive solutions in liquid scintillation cocktails.[1] Ultima Gold  XR LSC Cocktail technology is an alternative screening tool to alpha spectrometry and gas flow proportional counting.
Application
Ultima Gold XR LSC Cocktail is widely used to measure low-energy radionuclides. Metrology laboratories also use it for the standardization of radioactive solutions.
Features and Benefits
Ultima Gold XR LSC Cocktail has the following benefits:
  • A high flash point (150 °C) offers greater safety.
  • High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H. 
  • Compatible with alkaline samples.
  • It will not diffuse through polyethylene vials. 
  • Biodegradable. 
  • Compatible with polar organic solvents.
Legal Information
Ultima Gold is a trademark of Revvity
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L8286P0001PIC0001
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.960 g/cm3
density
0.960 g/cm3
density
-
density
-
mp
-30 °C
mp
-30 °C
mp
-
mp
-
bp
290 °C/1,013 hPa
bp
290 °C/1,013 hPa
bp
-
bp
-
composition
bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, 3-7 % (w/w) , 3,6-dimethyloct-4-yne-3,6-diol , 3-7 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene , 45-70 % (w/w) , Triethylphosphate, 3-7 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate , 3-7 % (w/w)
composition
bis(2-ethylhexyl)hydrogen phosphate, 10-30 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene, 65-85 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate, 1-5 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Triethylphosphate, 1-5 % (w/w)
composition
-
composition
-
pH
6.3 (20 °C)
pH
6.3 (20 °C)
pH
-
pH
-
signalword
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)