Merck
L7901
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (HMG DNA Binding Domain) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone REMB6, purified immunoglobulin
Wybierz wielkość
250 μG
5070,00 zł
5070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μG
5070,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
5070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
REMB6, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 55-57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LEF1(51176)
Immunogen
rekombinowany LEF-1 o pełnej długości.
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,5, zawierający 0,08% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marloes L de Groote et al.
International journal of cancer, 134(2), 280-290 (2013-07-09)
Ovarian cancer is a difficult-to-treat cancer with a 5-year survival rate of only ∼45%, due to late diagnosis and therapy resistance. In need of new therapeutic approaches, induction of intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 expression might be of interest, since the
Elisabetta Lambertini et al.
BMC molecular biology, 11, 13-13 (2010-02-05)
Lymphoid Enhancer Factor-1 (Lef-1) is a member of a transcription factor family that acts as downstream mediator of the Wnt/beta-catenin signalling pathway which plays a critical role in osteoblast proliferation and differentiation. In a search for Lef-1 responsive genes in