Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3]2CHCH2CH[NH2]COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócextent of labeling
>140 Ci/mmol
mass shift
M+14
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]C([3H])([3H])C([3H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([3H])([3H])[3H]
Physical form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?