Kluczowe dokumenty
L7033
Lacto-N-difucohexaose I
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Synonim(y):
α-L-Fuc-(1→2)-β-D-Gal-(1→3)[α-L-Fuc-(1→4)]-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNDFH I, Leb-lactose, Lewis-b hexasaccharide
About This Item
pochodzenie biologiczne
human milk
Próba
≥95% (HPAE/PAD)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O