Merck
L6634
Sigma-Aldrich
α-Lactalbumin from bovine milk
agarose conjugate, saline suspension
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111000
białko sprzężone
agarose conjugate
Postać
saline suspension
zakres etykietowania
~6 mg per mL
macierz
cross-linked 4% beaded agarose
aktywacja macierzy
cyanogen bromide
MAR
amino
spacer macierzy
1 atom
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Useful in the isolation of galactosyl transferase.
Postać fizyczna
Suspension in 0.5 M NaCl
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3