Przejdź do
L5777
N-Lauroylsarcosine sodium salt
BioXtra, ≥97% (TLC)
Synonim(y):
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
865,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.38
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-281-5
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
MDL number:
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
aggregation number
2
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.1% Phosphorus (P)
CMC
14.6 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to very faintly yellow
density
(1,14 g/cm3 at 20 °C )
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
General description
N-Lauroylsarcosine sodium salt is an anionic surfactant.
Application
N-Lauroylsarcosine sodium salt has been used in a study to assess involvement of histamine released from epidermal keratinocytes. [1] It has also been used in a study to develop a simple method for extracting DNA from Cryptosporidium oocysts. [2]
Other Notes
Anionic surfactant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6174561743L9150
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥94%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
aggregation number
2
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600, average mol wt 600
mol wt
micellar avg mol wt 600
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarcosine sodium salt
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)