Przejdź do
L5545
Levosimendan
≥98% (HPLC), calcium sensitizer, powder
Synonim(y):
(-)-OR-1259, (R)-Simendan, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]-propanedinitrile, OR 1259, R)-((4-(1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl)hydrazono) propanedintrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Levosimendan, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -500 to -650°, c = 0.5 in THF
color
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(N\N=C(\C#N)C#N)cc2
InChI
1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1
InChI key
WHXMKTBCFHIYNQ-SECBINFHSA-N
Application
Levosimendan has been used for screening its anti-human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) property. It has also been used for screening its cytotoxic effects in TP53 mutant and wild-type lung adenocarcinoma cell lines
Biochem/physiol Actions
Levosimendan has a potential to inhibit both acute human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) replication and the reactivation of latent HIV-1 proviruses. Therefore, it is considered to be a promising anti-HIV-1 agent.
Levosimendan is a calcium sensitiser.
Levosimendan is a calcium sensitiser. The compound increases the sensitivity of the heart to calcium, thus increasing cardiac contractility without a rise in intracellular calcium. Levosimendan binds to cardiac troponin C in a calcium-dependent manner and stabilizes troponin C. This is followed by actin-myosin cross-bridges, without increasing myocardial consumption of ATP. Additionally the compound acts as vasodilator by opening an ATP-sensitive potassium channels. Levosimendan is a drug used for treatment of congestive heart failure. Also it can be used to treat calcium channel blocker overdose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1179SML1563SML2208
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
yellow
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)