Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 392,00 zł 333,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 1071,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
333,20 zł
Cena katalogowa392,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(CCC(C)C2)=C2C(C3=CN=CC=C3)=C1C#N
InChI
1S/C16H16N4/c1-10-4-5-14-12(7-10)15(11-3-2-6-19-9-11)13(8-17)16(18)20-14/h2-3,6,9-10H,4-5,7H2,1H3,(H2,18,20)
InChI key
QSYBDNXNOJIKML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD6989 is an inhibitor of cyclin-dependent kinase 8 (CDK8) that upregulates production of interleukin-10 (IL-10). BRD6989 was shown to bind cyclin C–CDK8 complex selectively with an IC50 value ∼200 nM and to inhibit the kinase activity of recombinant cyclin C–CDK8 or cyclin C–CDK19 complexes with IC50 values ∼500 nM and >30 μM, respectively. It enhanced the production interleukin-10 (IL-10) enhances IL-10 production in activated human and murine macrophages and dendritic cells with an EC50 value ∼1 μM.
Inhibitor of cyclin-dependent kinase 8 (CDK8) that upregulates production of interleukin-10 (IL-10)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color faint yellow to dark orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?