Kluczowe dokumenty
L5512
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 3-10
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
LH-RH Fragment 3-10, Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H63N13O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
934.05
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)