Kluczowe dokumenty
L5417
Anti-phospho-LAT (pTyr191) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using stimulated Jurkat E6.1 cells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
rat ... Lat(81511)
Immunogen
synthetic phosphopeptide derived from the region of human LAT that contains tyrosine 191.
Postać fizyczna
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, with 1.0 mg/mL BSA (IgG and protease free) and 0.05% sodium azide.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)