Przejdź do
L5380
Lectin from Pisum sativum (pea)
lyophilized powder
Synonim(y):
Pisum sativum agglutinin, PSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
738,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
738,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
potency
<20 μg/mL per mL agglutination activity
composition
Protein, ≥70% biuret
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PSA is not blood group specific, but has an affinity for terminal α-D-mannosyl residues. PSA is a mitogen similar to concanavalin A.
Preparation Note
Conjugates are prepared from affinity purified lectin.
Purified by affinity chromatography.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0770L1395L9640
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
potency
<20 μg/mL per mL agglutination activity
potency
<20 μg per mL agglutination activity
potency
<80 μg per mL agglutination activity
potency
<20 μg/mL agglutination activity
composition
Protein, ≥70% biuret
composition
Protein, ≥95% biuret
composition
Protein, ≥80% biuret
composition
Protein, 100% biuret
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Pisum sativum (pea)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)