Merck
L5038
Sigma-Aldrich
[D-Trp6]-LHRH Fragment, 1-6
>96% (HPLC)
Synonim(y):
Triptorelin 1-6 amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H49N11O9
Masa cząsteczkowa:
887.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>96% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7
InChI
1S/C45H49N11O9/c46-40(60)34(16-25-19-48-31-7-3-1-5-29(25)31)52-42(62)35(15-24-9-11-28(58)12-10-24)53-45(65)38(22-57)56-43(63)36(17-26-20-49-32-8-4-2-6-30(26)32)54-44(64)37(18-27-21-47-23-50-27)55-41(61)33-13-14-39(59)51-33/h1-12,19-21,23,33-38,48-49,57-58H,13-18,22H2,(H2,46,60)(H,47,50)(H,51,59)(H,52,62)(H,53,65)(H,54,64)(H,55,61)(H,56,63)/t33-,34+,35-,36-,37-,38-/m0/s1
Klucz InChI
MNAYBARAWXYOEK-NWUFEJSMSA-N
informacje o genach
mouse ... GNRH1(2796)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)