Próba
≥95% (HPLC)
Postać
powder
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(Cc4cnc[nH]4)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCCC6C(=O)NCC(N)=O
informacje o genach
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges