Merck
L5018
Sigma-Aldrich
Leucopyrokinin fragment 4-8
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Phe-Thr-Pro-Arg-Leu-NH2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H49N9O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)([C@@H](C)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
Działania biochem./fizjol.
The C-terminal pentapeptide of leucopyrokinin, retaining 30% of the activity of the parent.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R J Nachman et al.
Biochemical and biophysical research communications, 137(3), 936-942 (1986-06-30)
Evaluation of analogs of the blocked insect myotropic neuropeptide leucopyrokinin (LPK) has demonstrated its relative insensitivity to amino acid substitution in the N-terminal in contrast to the C-terminal region. Truncated analogs of LPK without the first, second, and third N-terminal