Przejdź do
L5014
Lipopolysaccharides (rough strains) from Escherichia coli J5 (Rc mutant)
Synonim(y):
LPS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli (J5 Rc mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
impurities
<3% Protein (Lowry)
color
white to faint beige
solubility
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharides (LPS) are localized in the outer layer of the membrane and are, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface. They contribute to the integrity of the outer membrane, and protect the cell against the action of bile salts and lipophilic antibiotics.
Preparation Note
Prepared by phenol-chloroform-petroleum ether extraction.
The product is soluble in water (5 mg/ml) or cell culture medium (1 mg/ml) yielding a hazy, faint yellow solution. A more concentrated, though still hazy, solution (20 mg/ml) has been achieved in aqueous saline after vortexing and warming to 70-80 oC. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Lipopolysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9641L5418L6529
biological source
Escherichia coli (J5 Rc mutant)
biological source
Escherichia coli (EH100 Ra mutant)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
solubility
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to turbid, colorless to faintly yellow
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to faint beige
color
white to yellow
color
white to faint yellow
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)