Kluczowe dokumenty
L4663
Sigma-Aldrich
[D-Ser4]-LH-RH
>97% (HPLC)
Synonim(y):
[D-Ser4]-Gonadorelin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H75N17O13
Masa cząsteczkowa:
1182.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-/m0/s1
Klucz InChI
XLXSAKCOAKORKW-ANBUGBOZSA-N
informacje o genach
human ... GNRH1(2796)
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
Działania biochem./fizjol.
GnRH (hormon uwalniający gonadotropiny) (Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2), który jest również określany jako LHRH (hormon uwalniający hormon luteinizujący) lub gonadorelina, ma kluczowe znaczenie dla reprodukcji ssaków i jest uwalniany z neuronów podwzgórza. Odpowiada za wydzielanie gonadotropin, hormonu luteinizującego (LH) i hormonu folikulotropowego (FSH) z przysadki mózgowej. Mutacje w GnRH są związane z normosmicznym wrodzonym hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Peptydy GnRH są stosowane jako agoniści.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luigi Maione et al.
PloS one, 8(7), e69616-e69616 (2013-08-13)
Normosmic congenital hypogonadotropic hypogonadism (nCHH) is a rare reproductive disease leading to lack of puberty and infertility. Loss-of-function mutations of GNRH1 gene are a very rare cause of autosomal recessive nCHH. R31C GNRH1 is the only missense mutation that affects
Indira Nederpelt et al.
British journal of pharmacology, 173(1), 128-141 (2015-09-24)
Drug-target residence time is an important, yet often overlooked, parameter in drug discovery. Multiple studies have proposed an increased residence time to be beneficial for improved drug efficacy and/or longer duration of action. Currently, there are many drugs on the
Brooke Tata et al.
PLoS biology, 12(9), e1001952-e1001952 (2014-09-24)
Characterization of the genetic defects causing gonadotropic deficiency has made a major contribution to elucidation of the fundamental role of Kisspeptins and Neurokinin B in puberty onset and reproduction. The absence of puberty may also reveal neurodevelopmental disorders caused by