Merck
L4627
DL-Leu-DL-Ala
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)