Merck
L4376
Sigma-Aldrich
α-Lobeline hydrochloride
~95% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.92
Beilstein:
3920196
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~95% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: 25 mg/mL
ciąg SMILES
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
informacje o genach
human ... SLC18A2(6571)
Działania biochem./fizjol.
Agonist at high-affinity neuronal nicotinic acetylcholine receptors; respiratory stimulant. Inhibits synaptosomal accumulation of dopamine by interaction with the tetrabenazine binding site of the vesicular monoamine transporter (VMAT2). Blocks amphetamine-induced dopamine release.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges